Stampa…
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (trans-3-hydroxycyclobutyl)carbamate, trans-1-Amino-3-hydroxycyclobutane, N-BOC protected
OR317138-1G OR317138-25G OR317138-5G
APOSOR317138-1GEA 85.8 EUR
APOSOR317138-1G APOSOR317138-25G APOSOR317138-5G
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Peso molecolare: 187,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038209
CAS Number: 389890-42-0