Stampa…
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317136-1G OR317136-250MG
APOSOR317136-1GEA 727 EUR
APOSOR317136-1G APOSOR317136-250MG
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660354
CAS Number: 206660-72-2