1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR317127-1G
OR317127-5G
APOSOR317127-1GEA
65.5
EUR
APOSOR317127-1G
APOSOR317127-5G
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C₆H₁₀O₂ Peso molecolare: 114,14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15527494 CAS Number: 32936-76-8 |