Stampa…
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317125-1G OR317125-250MG
APOSOR317125-1GEA 158 EUR
APOSOR317125-1G APOSOR317125-250MG
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 105…106 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01734205
CAS Number: 34970-18-8