Stampa…
3-(Benzyloxy)cyclobutanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317118-1G OR317118-250MG
APOSOR317118-1GEA 314 EUR
APOSOR317118-1G APOSOR317118-250MG
3-(Benzyloxy)cyclobutanol 98%
3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21756137
CAS Number: 100058-61-5