Stampa…
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR317113-1G OR317113-5G
APOSOR317113-1GEA 161 EUR
APOSOR317113-1G APOSOR317113-5G
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061045
CAS Number: 326827-21-8