Stampa…
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317109-1G OR317109-100MG OR317109-250MG
APOSOR317109-1GEA 93.1 EUR
APOSOR317109-1G APOSOR317109-100MG APOSOR317109-250MG
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074449
CAS Number: 1245647-53-3