Stampa…
5-Iodo-m-xylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
OR3171-100G OR3171-25G
APOSOR3171-100GEA 49.5 EUR
APOSOR3171-100G APOSOR3171-25G
5-Iodo-m-xylene
5-Iodo-m-xylene
Formula: C₈H₉I
Peso molecolare: 232,06 g/mol
Punto di ebollizione: 92…94 °C/3mmHg
Densità: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060659
CAS Number: 22445-41-6