Stampa…
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
OR317060-1G OR317060-5G
APOSOR317060-1GEA 21.9 EUR
APOSOR317060-1G APOSOR317060-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₅NO₃
Punto di fusione: 120…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751872
CAS Number: 154748-49-9