Stampa…
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)oxetan-3-yl)carbamate
OR317049-1G OR317049-500MG
APOSOR317049-1GEA 698 EUR
APOSOR317049-1G APOSOR317049-500MG
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol
Formula: C₉H₁₇NO₄
Peso molecolare: 203,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22415250
CAS Number: 1363382-11-9