Stampa…
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR317044-1G OR317044-100MG OR317044-250MG
APOSOR317044-1GEA 1010 EUR
APOSOR317044-1G APOSOR317044-100MG APOSOR317044-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 98%
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Formula: C₇H₁₁NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214340
CAS Number: 936947-34-1