Stampa…
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317032-1G OR317032-250MG
APOSOR317032-1GEA 288 EUR
APOSOR317032-1G APOSOR317032-250MG
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Methyl-3-oxetane acetate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18642557
CAS Number: 1217800-69-5