Stampa…
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317011-1G OR317011-5G
APOSOR317011-1GEA 109 EUR
APOSOR317011-1G APOSOR317011-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₇H₃ClN₄
Peso molecolare: 178,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406095
CAS Number: 24391-41-1