Stampa…
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317010-1G OR317010-5G
APOSOR317010-1GEA 85.9 EUR
APOSOR317010-1G APOSOR317010-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₄ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406099
CAS Number: 908287-21-8