Stampa…
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317007-1G OR317007-5G
APOSOR317007-1GEA 85.8 EUR
APOSOR317007-1G APOSOR317007-5G
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Punto di fusione: 199…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01877574
CAS Number: 175791-49-8