Stampa…
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Deazapurine, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 27.7 EUR
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,1240 g/mol
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234403
CAS Number: 271-70-5