Stampa…
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3170-5G OR3170-1G
APOSOR3170-5GEA 120 EUR
APOSOR3170-5G APOSOR3170-1G
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
1-Butyl-4-chlorobenzene
Formula: C₁₀H₁₃Cl
Peso molecolare: 168,67 g/mol
Punto di ebollizione: 225…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051926
CAS Number: 15499-27-1