Stampa…
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3169-1G OR3169-25G OR3169-5G
APOSOR3169-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3169-1G APOSOR3169-25G APOSOR3169-5G
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683851
CAS Number: 105884-19-3