Stampa…
4-Bromo-3-methylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3168-25G OR3168-5G
APOSOR3168-25GEA 97.4 EUR
APOSOR3168-25G APOSOR3168-5G
4-Bromo-3-methylbenzamide
4-Bromo-3-methylbenzamide
Formula: C₈H₈BrNO
Peso molecolare: 214,06 g/mol
Punto di fusione: 177…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672914
CAS Number: 170229-98-8