Stampa…
2-Bromodibenzothiophene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
OR31664-25G OR31664-5G
APOSOR31664-25GEA 35 EUR
APOSOR31664-25G APOSOR31664-5G
2-Bromodibenzothiophene 99%
2-Bromodibenzothiophene
Formula: C₁₂H₇BrS
Peso molecolare: 263,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089285
CAS Number: 22439-61-8