1-Bromodibenzofuran 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromodibenzo[b,d]furan
OR31661-1G
OR31661-250MG
OR31661-5G
APOSOR31661-1GEA
16.1
EUR
APOSOR31661-1G
APOSOR31661-250MG
APOSOR31661-5G
1-Bromodibenzofuran 99%
1-Bromodibenzofuran
Formula:
C₁₂H₇BrO Peso molecolare: 247,09 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00094238 CAS Number: 50548-45-3 |