Stampa…
4-Bromocarbazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-9H-carbazole
OR31660-1G OR31660-5G OR31660-25G
APOSOR31660-1GEA 19 EUR
APOSOR31660-1G APOSOR31660-5G APOSOR31660-25G
4-Bromocarbazole 99%
4-Bromocarbazole
Formula: C₁₂H₈BrN
Peso molecolare: 246,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18450175
CAS Number: 3652-89-9