Stampa…
1-Bromocarbazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-9H-carbazole
OR31659-1G OR31659-5G OR31659-25G
APOSOR31659-1GEA 46.6 EUR
APOSOR31659-1G APOSOR31659-5G APOSOR31659-25G
1-Bromocarbazole 99%
1-Bromocarbazole
Formula: C₁₂H₈BrN
Peso molecolare: 246,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18450164
CAS Number: 16807-11-7