Stampa…
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-t-BOC-4-Methylene-3-Piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
OR316061-1G OR316061-250MG
APOSOR316061-1GEA 162 EUR
APOSOR316061-1G APOSOR316061-250MG
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,2735 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15474939
CAS Number: 159635-22-0