Stampa…
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR316055-100G OR316055-25G OR316055-5G
APOSOR316055-100GEA 132 EUR
APOSOR316055-100G APOSOR316055-25G APOSOR316055-5G
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06799064
CAS Number: 6485-67-2
EINECS: 420-370-0