Stampa…
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3R,7aS)-3-(Trichloromethyl)tetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-1(3H)-one, (3R)-Trichloromethyl-cis-Tetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, DK7774
OR316050-1G OR316050-25G OR316050-5G
APOSOR316050-1GEA 55.3 EUR
APOSOR316050-1G APOSOR316050-25G APOSOR316050-5G
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
Formula: C₇H₈Cl₃NO₂
Peso molecolare: 244,50 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274464
CAS Number: 97538-67-5