Stampa…
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
OR316048-1G OR316048-25G OR316048-5G
APOSOR316048-1GEA 49.5 EUR
APOSOR316048-1G APOSOR316048-25G APOSOR316048-5G
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Formula: C₉H₁₅NO₂
Peso molecolare: 169,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782125
CAS Number: 80875-98-5