Stampa…
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR316041-1G OR316041-5G
APOSOR316041-1GEA 230 EUR
APOSOR316041-1G APOSOR316041-5G
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274193
CAS Number: 97534-82-2