Stampa…
L-Norvalinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Aminopentan-1-ol
OR316038-1G OR316038-5G
APOSOR316038-1GEA 91.6 EUR
APOSOR316038-1G APOSOR316038-5G
L-Norvalinol
L-Norvalinol
Formula: C₅H₁₃NO
Peso molecolare: 103,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683229
CAS Number: 22724-81-8