Stampa…
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR316030-25G OR316030-5G
APOSOR316030-25GEA 82.8 EUR
APOSOR316030-25G APOSOR316030-5G
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) 97%
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Formula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004265
CAS Number: 26782-71-8