Stampa…
D-allo-Threonine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-D-Allo-Thr-OH, (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
OR316027-1G OR316027-25G OR316027-5G
APOSOR316027-1GEA 58.2 EUR
APOSOR316027-1G APOSOR316027-25G APOSOR316027-5G
D-allo-Threonine
D-allo-Threonine
Formula: C₄H₉NO₃
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di fusione: 268…276 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004526
CAS Number: 24830-94-2
EINECS: 246-488-0