Stampa…
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione
OR316026-1G OR316026-5G
APOSOR316026-1GEA 87.3 EUR
APOSOR316026-1G APOSOR316026-5G
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione
5-Isopropyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₉H₁₄O₂·H₂O
Peso molecolare: 154,21 g/mol (anhy)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075263
CAS Number: 18456-87-6