Stampa…
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR316025-100G OR316025-25G OR316025-5G
APOSOR316025-100GEA 865 EUR
APOSOR316025-100G APOSOR316025-25G APOSOR316025-5G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,18 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C/7mmHg
Punto di fusione: 102…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075224
CAS Number: 562-46-9