Stampa…
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR316020-100G OR316020-25G OR316020-5G
APOSOR316020-100GEA 183 EUR
APOSOR316020-100G APOSOR316020-25G APOSOR316020-5G
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 97%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Peso molecolare: 348,06 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075259
CAS Number: 114971-52-7