Stampa…
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR316018-25G OR316018-5G
APOSOR316018-25GEA 92.8 EUR
APOSOR316018-25G APOSOR316018-5G
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formula: C₁₀H₂₁NO₃
Punto di ebollizione: 208 °C
Densità: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00082635
CAS Number: 79069-14-0