N-Boc-4-methylene-L-proline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid
OR316016-1G
OR316016-5G
APOSOR316016-1GEA
59.7
EUR
APOSOR316016-1G
APOSOR316016-5G
N-Boc-4-methylene-L-proline
N-Boc-4-methylene-L-proline
Formula:
C₁₁H₁₇NO₄ Peso molecolare: 227,26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861787 CAS Number: 84348-38-9 |