Stampa…
N-Boc-L-prolinal 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
OR316013-1G OR316013-25G OR316013-5G
APOSOR316013-1GEA 52.4 EUR
APOSOR316013-1G APOSOR316013-25G APOSOR316013-5G
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C
Densità: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00274186
CAS Number: 69610-41-9
UN: 1989
ADR: 3,III