Stampa…
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR316003-1G OR316003-250MG
APOSOR316003-1GEA 284 EUR
APOSOR316003-1G APOSOR316003-250MG
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862273
CAS Number: 91298-74-7
UN: 1760
ADR: 8,III