Stampa…
2-Amino-4-bromophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3159-100G OR3159-25G
APOSOR3159-100GEA 112 EUR
APOSOR3159-100G APOSOR3159-25G
2-Amino-4-bromophenol 98%
2-Amino-4-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di fusione: 130…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00235171
CAS Number: 40925-68-6