Stampa…
1,3-Dibromoadamantane
Fornitore: Apollo Scientific
OR315789-25G OR315789-500G OR315789-100G
APOSOR315789-25GEA 59.6 EUR
APOSOR315789-25G APOSOR315789-500G APOSOR315789-100G
1,3-Dibromoadamantane
1,3-Dibromoadamantane
Formula: C₁₀H₁₄Br₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077218
CAS Number: 876-53-9