Stampa…
Adamantan-1-yl acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Acrylic acid Adamantan-1-yl ester, 1-Acryloyloxyadamantane
OR315783-1G OR315783-5G
APOSOR315783-1GEA 87.3 EUR
APOSOR315783-1G APOSOR315783-5G
Adamantan-1-yl acrylate
Adamantan-1-yl acrylate
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Peso molecolare: 206,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072700
CAS Number: 121601-93-2