2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acrylic acid 2-Methyladamantan-2-yl ester
OR315775-1G
OR315775-5G
OR315775-25G
APOSOR315775-1GEA
17.6
EUR
APOSOR315775-1G
APOSOR315775-5G
APOSOR315775-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ Peso molecolare: 220,31 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08704223 CAS Number: 249562-06-9 |