Glycine-tert-butyl ester hydrochloride(H-Gly-OtBu.HCl) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₄ClNO₂ Punto di fusione: 141…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058255 CAS Number: 27532-96-3 |