Stampa…
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR315772-100G OR315772-25G OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA 74.1 EUR
APOSOR315772-100G APOSOR315772-25G APOSOR315772-500G
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Formula: C₉H₃Cl₃O₃
Punto di ebollizione: 180 °C
Punto di fusione: 34…38 °C
Densità: 1,487 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000679
CAS Number: 4422-95-1
UN: 3261
ADR: 8,II