3-Amino-2-naphthoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315769-10G
OR315769-5G
OR315769-25G
APOSOR315769-10GEA
183
EUR
APOSOR315769-10G
APOSOR315769-5G
APOSOR315769-25G
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
3-Amino-2-naphthoic acid
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Peso molecolare: 187,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004115 CAS Number: 5959-52-4 |