Stampa…
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quetiapine Related Compound G, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 121 EUR
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Formula: C₁₃H₉NOS
Peso molecolare: 227,2817 g/mol
Punto di fusione: 265 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00901197
CAS Number: 3159-07-7