Stampa…
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
OR315763-100G OR315763-25G OR315763-500G
APOSOR315763-100GEA 143 EUR
APOSOR315763-100G APOSOR315763-25G APOSOR315763-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Formula: C₁₄H₁₂Cl₂
Peso molecolare: 251,15 g/mol
Punto di fusione: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674019
CAS Number: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN: 3261
ADR: 8,II