Stampa…
4-Phenylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)biphenyl, 4-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, p-(Bromomethyl)biphenyl
OR315762-10G OR315762-25G OR315762-5G
APOSOR315762-10GEA 82.9 EUR
APOSOR315762-10G APOSOR315762-25G APOSOR315762-5G
4-Phenylbenzyl bromide
4-Phenylbenzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₁Br
Peso molecolare: 247,13 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C/10mmHg
Punto di fusione: 83…86 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017869
CAS Number: 2567-29-5
UN: 3261
ADR: 8,III