Stampa…
4'-Phenylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Acetylbiphenyl, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4'-Phenylacetophenone, p-Phenylacetophenone, 4-Acetyl-biphenyl
OR315759-100G OR315759-1KG OR315759-500G
APOSOR315759-100GEA 29 EUR
APOSOR315759-100G APOSOR315759-1KG APOSOR315759-500G
4'-Phenylacetophenone
4'-Phenylacetophenone
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008749
CAS Number: 92-91-1