Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃₆H₂₈OP₂ Punto di fusione: 184…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233863 CAS Number: 166330-10-5 |